missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-4 Mouse anti-Human, Unlabeled, Clone: 8D4-8, BD

Mouse Monoclonal Antibody

317.00€ - 475.00€

Spécification

Antigène IL-4
Clone 8D4-8
Concentration 0.5mg/mL
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15868798
Afficher les documents Détails de la promotion
BD Biosciences
556917
0.1 mg
317.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15867748
Afficher les documents Détails de la promotion
BD Biosciences
554515
0.5 mg
475.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

This antibody reacts with human interleukin-4 (IL-4). The immunogen used to raise the 8D4-8 hybridoma was recombinant human IL-4. The 8D4-8 antibody binds to an epitope that is different than the epitope recognized by the MP4-25D2 antibody.

Host Species: Mouse
Clone: 8D4-8
Isotype: IgG1, κ

Spécification

Spécification

IL-4
0.5mg/mL
Monoclonal
Mouse
Immunology
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
IgG1 κ
Affinity Purified
8D4-8
ELISA
Unconjugated
RUO
Human
Recombinant Human IL-4
Primary
Store undiluted at 4°C
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications

For Research Use Only.