missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-4 Rat anti-Mouse, PE, Clone: 11B11, BD
Rat Monoclonal Antibody
164.00€ - 439.00€
Spécification
Antigène | IL-4 |
---|---|
Clone | 11B11 |
Concentration | 0.2mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15871589
|
BD Biosciences
562044 |
25 μg |
164.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15857698
|
BD Biosciences
554435 |
0.1 mg |
439.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The 11B11 monoclonal antibody specifically binds to mouse Interleukin-4 (IL-4). The immunogen used to generate the 11B11 hybridoma was partially purified mouse IL-4 prepared from the supernatant of Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (PMA)-stimulated EL-4 cells. The 11B11 antibody is reportedly a neutralizing antibody.
Spécification
IL-4 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
Mouse | |
Partially Purified Mouse IL-4 | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
11B11 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 | |
Affinity Purified |
For Research Use Only.