Learn More
IL-4 Rat, APC, Clone: 11B11, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB81-APC-25ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15962538
  • 94.25€ / 25µg
Expédition estimée: 16-05-2024
Spécification
IL-4
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Il4
Protein A/G Purified
RUO
16189
IgG1 κ
Flow Cytometry
11B11
APC
NP_067258
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.