Learn More
IL-4 Rat, PE, Clone: 11B11, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB81-PE-100ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15972538
  • 245.06€ / 100µg
Date d’expédition estimée: 25-11-2021
Spécification
IL-4
11B11
PE
NP_067258
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
16189
Flow Cytometry
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Il4
IgG1 kappa
100 μg
Store at 2-4°C.