Learn More
IL-4 Rat, Qfluor 630, Clone: 11B11, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
240.00€ - 360.00€
Spécification
Antigène IL-4
Clone 11B11
Concentration 0.2mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15992538
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB81-QF630-100UG
100 μg
240.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
pour voir le stock disponible 
15902548
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB81-QF630-500UG
500 μg
360.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
Spécification
IL-4
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
16189
IgG1 κ
Protein A/G Purified
11B11
Flow Cytometry
Qfluor 630
RUO
NP_067258
Il4
Primary
Store at 2-4°C.