Learn More
IL-6 Rat anti-Human, PE, Clone: MQ2-6A3, BD
Rat Monoclonal Antibody
471.00€ - 560.00€
Spécification
Antigène | IL-6 |
---|---|
Clone | MQ2-6A3 |
Concentration | 0.2mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15827848
|
BD Biosciences
554697 |
0.1 mg |
560.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15879708
|
BD Biosciences
559331 |
100 Tests |
471.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The MQ2-6A3 antibody reacts with human interleukin-6 (IL-6). The immunogen used to generate the MQ2-6A3 hybridoma was recombinant human IL-6. This is a neutralizing antibody.
Host Species: Rat
Clone: MQ2-6A3
Isotype: IgG2a κ
Species Reactivity: Human
Immunogen: Recombinant human IL-6
Intracellular Staining
Spécification
IL-6 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
Immunology | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
IgG2a κ | |
Affinity Purified |
MQ2-6A3 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
Human | |
Recombinant human IL-6 | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.