missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sino Biological™ IL1RAPL2 (IL1R9) Recombinant Human Protein, hIgG1-Fc Tag

Expressed from DNA sequence encoding extracellular domain (Met 1-Glu 356) of human IL1RAPL2 precursor fused to the Fc region of human IgG1

Marque:  Sino Biological™ 10156H02H50

Code nomenclature Nacres: NA.28

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 13472939

  • 222.00€ / 50µg

Date dexpédition estimée
du fournisseur 16-06-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Lyophilized in 100MM Glycine, 10MM NaCl , 50MM Tris , pH 7.5
Spécification

Spécification

Mammalian
Assay Standard
26280
≥90% by SDS-PAGE
Human
Recombinant
Interleukin-1 receptor accessory protein-like 2
IL1RAPL2 (IL1R9) Recombinant Human Protein
Cytokines and Receptors
Lyophilized
66kd
50μg
−20° to −70°C
<1 EU/μg
L1RAPL2
hIgG1-Fc Tag
Vidéos
Documents

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.