Learn More
Cytiva Phosphatase alcaline de crevette illustra™
Catalyse l’élimination des groupes de phosphate de 5’ et 3’ de l’ADN, de l’ARN, des nucléotides et des protéines
131.54€ - 742.00€
Spécification
Pureté | Purifié jusqu’à homogénéité |
---|---|
Source | Bactéries |
Type de produit | Phosphatase alcaline |
Includes: 10 × tampons de réaction : 200 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM MgCl2 ; Tampon de dilution : 50 mM Tris-HCl, pH 8.0
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10723597
|
Cytiva
E70092Y |
500 U |
131.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10723787
|
Cytiva
E70092Z |
1000 U |
210.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10626895
|
Cytiva
E70092X |
5000 U |
742.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Bactéries
- Exprimé en E. coli
- Inactivation thermique à 75°C pendant 5 minutes
- Actives dans les tampons PCR et les tampons d’endonucléase de restriction
- Activité : 1U/μl
- Purifié jusqu’à homogénéité
- Exempts de toutes les endonucléases, exonucléases et ribonucléases contaminantes
Spécification
Purifié jusqu’à homogénéité | |
Bactéries | |
Phosphatase alcaline |