Learn More
Brand™ Cônes de sédimentation Imhoff
En styrène acrylonitrile et conforme aux normes DIN 12672. Les cônes de sédimentation BRAND™ Imhoff résistent à des températures allant jusqu’à 85°C. Le bouchon à vis à la pointe permet le drainage. Gradué à 100 ml avec marquage à anneau à 1000 ml.
Marque: Brand™ 388000
39.81 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.25200kg
Description
- Fabriqués en styrène acrylonitrile (SAN.)
- Conformes aux normes DIN 12672.
- Le bouchon à vis à la pointe permet le drainage.
- Gradués à 100 ml avec marquage à anneau à 1000 ml
- Résiste à des températures pouvant atteindre 85°C.
Spécification
Cône de sédimentation | |
SAN | |
Avec bouchon à vis de vidange et trait de graduation à 1000 ml | |
Jusqu’à 100 ml |