Learn More
Chlorhydrate d’acide imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4258872
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
145335-90-6
C8H6N2O2·ClH
198.61
XRQZBGADESKIBB-UHFFFAOYSA-N
imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride, imidazol 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid monohydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid, monohydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid monohydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxylicacidhydrochloride, imidazol 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride, imidazo 1,2-alpha pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride, imidazol 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid monohydr
11715356
Acide imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylique ; Chlorhydrate
C1=CN2C=CN=C2C(=C1)C(=O)O.Cl
145335-90-6
C8H6N2O2·ClH
198.61
XRQZBGADESKIBB-UHFFFAOYSA-N
imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride, imidazol 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid monohydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid, monohydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid monohydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxylicacidhydrochloride, imidazol 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride, imidazo 1,2-alpha pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride, imidazol 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid monohydr
11715356
Acide imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylique ; Chlorhydrate
C1=CN2C=CN=C2C(=C1)C(=O)O.Cl
Nom chimique ou matériau Imidazo[1, 2-a]pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride
Point de fusion 298°C to 300.1°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 46.44 to 50.32% C, 13.54 to 14.67% N
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 198.61
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Imidazo¢1,2-a!pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.