Learn More
Acide imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-6-carboxylique, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3110995
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
53572-98-8
C6H4N2O2S
168.17
MFCD03419463
BAKIBSRDBASFAQ-UHFFFAOYSA-N
imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylic acid, imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carboxylic acid, imidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-6-carboxylic acid
2759354
Acide imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-6-carboxylique
C1=CSC2=NC(=CN21)C(=O)O
53572-98-8
C6H4N2O2S
168.17
MFCD03419463
BAKIBSRDBASFAQ-UHFFFAOYSA-N
imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylic acid, imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carboxylic acid, imidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-6-carboxylic acid
2759354
Acide imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-6-carboxylique
C1=CSC2=NC(=CN21)C(=O)O
Nom chimique ou matériau Imidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-6-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 168.18
Pourcentage de pureté 97%