Learn More
Imidazole-4-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027961
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3034-50-2
C4H4N2O
96.089
MFCD00173726
ZQEXIXXJFSQPNA-UHFFFAOYSA-N
1h-imidazole-4-carbaldehyde, imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, imidazole-4-carboxaldehyde, 4-imidazolecarboxaldehyde, 4-formylimidazole, 4 5-imidazolecarboxaldehyde, 3h-imidazole-4-carbaldehyde, 4-formyl-1h-imidazole, imidazole-5-carbaldehyde
76428
1H-imidazole-5-carbalaldéhyde
C1=C(NC=N1)C=O
3034-50-2
C4H4N2O
96.089
MFCD00173726
ZQEXIXXJFSQPNA-UHFFFAOYSA-N
1h-imidazole-4-carbaldehyde, imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, imidazole-4-carboxaldehyde, 4-imidazolecarboxaldehyde, 4-formylimidazole, 4 5-imidazolecarboxaldehyde, 3h-imidazole-4-carbaldehyde, 4-formyl-1h-imidazole, imidazole-5-carbaldehyde
76428
1H-imidazole-5-carbalaldéhyde
C1=C(NC=N1)C=O
Imidazole-4-carboxaldehyde is a 4-formyl derivative of imidazole used in the preparation of C17,20-lyase inhibitor for the treatment of androgen-dependent prostate cancer. It is also used in the synthesis of other biologically active compounds such as antimalarial drugs, fabrication of colorimetric chemosensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’imidazole-4-carboxaldéhyde est un dérivé 4-formyle de l’imidazole utilisé dans la préparation de l’inhibiteur de la C17,20-lyase pour le traitement du cancer de la prostate dépendant des androgènes. Il est également utilisé dans la synthèse d’autres composés biologiquement actifs tels que les médicaments antipaludiques, la fabrication de chimiosenseurs colorimétriques.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Stockez à l’écart des agents oxydants et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Imidazole-4-carboxaldehyde
Point de fusion 174°C to 177°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,methanol.
Poids de la formule 96.09
Pourcentage de pureté 97%