Learn More
Imidazole, extra pur, Fisher Chemical
Catalog Number 10040210
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
288-32-4
C3H4N2
68.08
MFCD00005183
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
795
CHEBI:16069
1H-imidazole
N1C=CN=C1
288-32-4
C3H4N2
68.08
MFCD00005183
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
795
CHEBI:16069
1H-imidazole
N1C=CN=C1
Point de fusion 86°C
Couleur Blanc à jaune
pH 10.5
Point d’ébullition 255°C
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 1 kg
Poids de la formule 68.08g/mol
Tension de vapeur 0.003mbar at 20°C
Forme physique Solide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Imidazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.