Learn More
Imidazole, extra pur, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073090
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
288-32-4
C3H4N2
68.08
MFCD00005183
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
795
CHEBI:16069
1H-imidazole
N1C=CN=C1
288-32-4
C3H4N2
68.08
MFCD00005183
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
795
CHEBI:16069
1H-imidazole
N1C=CN=C1
Point de fusion 86°C
Couleur Blanc à jaune
pH 10.5
Point d’ébullition 255°C
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 100 g
Poids de la formule 68.08g/mol
Tension de vapeur 0.003mbar at 20°C
Forme physique Solide