Learn More
Imidazole, pur, Fisher Chemical
Marque: Fisher Chemical I/0010/53
99.54 EUR valable jusqu'au 2021-04-30
Utilisez le code promo "14803" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 288-32-4 Poids : 0.50000kg Transport : UN number : 3263 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité | 500g |
---|
Identifiants chimiques
288-32-4 | |
68.079 | |
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N | |
795 | |
1H-imidazole |
C3H4N2 | |
5183 | |
imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole | |
CHEBI:16069 | |
C1=CN=CN1 |
Spécification
Récipient de poudre en plastique | |
255°C | |
86°C | |
10.5 | |
C3H4N2 | |
imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole | |
C1=CN=CN1 | |
68.079 | |
CHEBI:16069 | |
Solide |
0.003mbar at 20°C | |
Blanc à jaune | |
500g | |
288-32-4 | |
5183 | |
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N | |
1H-imidazole | |
795 | |
68.08g/mol |
Sécurité et traitement
- Imidazole
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.