Learn More
Fisherbrand™ Panier d’immersion avec poignée
Contribuent à une immersion totale dans les bains nettoyeurs à ultrasons de la S-line. Les paniers d’immersion Fisherbrand™ avec poignée sont en acier inox.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 11778728
Quantité Prix
1 588.00€ / 1 pièce
5 441.53€ / 1 pièce
Expédition estimée
19-02-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fond en maille
  • Une poignée à chaque extrémité
  • Conception fonctionnelle et moderne
  • Disponible en diverses capacités
Spécification
Spécification
255 mm
Panier
Acier inox
Bains à ultrasons de 55 litres Elmasonic X-Tra basic 550
210 mm
415 mm