Learn More
MilliporeSigma™ Immobilon-E Blotting Sandwich
MilliporeSigma™ Immobilion™-E Blotting Sandwiches are a convenient way to process multiple Western Blots
Marque:  Merck Millipore IESN07852
Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg
Code produit. 15877531
  • 227.98€ / 20 pièces
Date d’expédition estimée: 24-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Caractéristiques :
  • La porosité de 0,45 µm est idéale pour la plupart des transferts Western avec une détection chimiluminescente ou chromogène
  • Permet d’économiser du temps et de réduire les déchets en éliminant le prémouillage à l’alcool
  • Une rétention protéique supérieure offre un signal plus fort que la plupart des membranes en nitrate de cellulose
  • Les sandwichs comprennent des feuilles de membrane de transfert en PVDF Immobilon™-E entrelacées avec des feuilles pré-découpées de papier-filtre pour des transferts de qualité chromatographique. 
Spécification
Spécification
Blanc
Transfert Western
7 x 8,4 cm
0,45 μm
IEVH
7 x 8.4cm
20
PVDF
Humidification facile avec de l'eau
unie