Learn More
Merck Immobilon-E Blotting Sandwich
MilliporeSigma™ Immobilion™-E Blotting Sandwiches are a convenient way to process multiple Western Blots
340.00€ - 655.00€
Spécification
Description | Humidification facile avec de l'eau |
---|---|
À utiliser avec (application) | Transfert Western |
Couleur | Blanc |
Code | IEVH |
Surface | unie |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15877531
|
Merck
IESN07852 |
7 x 8,4 cm |
340.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15887531
|
Merck
IESN08132 |
8,5 x 13,5 cm |
655.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Features:
- 0.45 μm pore size is ideal for most Western blotting applications with chemiluminescence or chromogenic detection
- Saves time and reduces waste by eliminating the alcohol pre-wet step
- Higher protein retention delivers stronger signal than most nitrocellulose membranes
- Sandwiches include sheets of Immobilon™-E PVDF transfer membrane interleaved with pre-cut sheets of chromatography-grade blotting filter paper.
Spécification
Humidification facile avec de l'eau | |
Blanc | |
unie | |
PVDF |
Transfert Western | |
IEVH | |
20 | |
0,45 μm |