Learn More
Thermo Scientific™ Modules Immuno standard transparents
Bénéficiez d’une parfaite reproductibilité d’un puits à l’autre au cours de vos analyses grâce aux modules Immuno standard transparents. Compatibles avec les équipements standard.
Marque: Thermo Scientific™ 467679
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 3.00600kg
Description
Travaillez sur des applications assurant une parfaite reproductibilité d’un puits à un autre grâce aux modules Immuno Thermo Scientific™ standard transparents équipés de plaques de module Nunc™, Immulon™ et Microtiter™ développées pour les techniques ELISA. Fabriqués pour être compatibles avec les équipements standard, ces modules apportent beaucoup de souplesse dans l’utilisation de composants avec petits volumes d’échantillons. Ils reposent sur les meilleures normes qualité et certifications du marché.
Les modules standard Thermo Scientific sont équipés de plaques en barrettes avec des modules solides qui peuvent être facilement insérés et retirés de leur cadre. L’utilisation de la plaque est ainsi optimisée avec des échantillons de petite taille.
- Plusieurs formats de bandelettes : Barrette à 8 puits, barrette à 12 puits, barrette à 16 puits (deux colonnes de 8 puits)
- Plusieurs formes de puits : fond plat, fond en C (bords arrondis), puits en forme de U, puits StarWell (les puits sont dotés d’ailettes pour augmenter la surface et améliorer la performance)
- Plusieurs surfaces pour optimiser la performance du dosage
- Les modules restent dans le cadre lorsqu'il est retourné
- Cadre empilable doté de repères pour l’orientation du couvercle
- Puits en polystyrène dans un cadre en polyéthylène
- Tubulure externes : 128 × 86mm
Choix de la surface
- PolySorp™, Immulon 1B et Universal Binding (UB) pour l’adsorption des molécules hydrophobes
- Les plaques Medisorp™ et Immulon 2HB sont légèrement hydrophiles et fixent divers types de biomolécules
- Les plaques MaxiSorp™, Immulon 4 HBX, et Enhanced Binding (EB) sont hydrophiles et idéales pour les tests sur anticorps en sandwich
- Les plaques MultiSorp™ sont très hydrophiles et conviennent bien aux glycanes et aux protéines hydrosolubles.
Informations de commande :
Modules auto-portants. Les numéros 95029440 et 464394 certifiés. Les cadres et les modules sont disponibles séparément. Du film adhésif et des bandelettes de bouchons sont disponibles. Des modules à code-couleur sont disponibles sur demande. Pour plus de détails, contactez le service client ou votre responsable de compte.
Certifications
Les produits spécifiés dans le graphique sont certifiés pour : l’adsorption des IgG ; CV < 5 % entre les puits ; tous les résultats à +/- 10 % de la moyenne ; et le fond de tous les puits à +/- 0,005 unités d’absorbance de la moyenne.
Spécification
Non | |
Plat | |
Plaque en barrette | |
60 sachets, 10 boîtes | |
Cadre | |
400 μl | |
350 μl | |
Rond | |
10 | |
Lipides |
Hydrophobe | |
Non | |
Colorimétrique | |
Transparent | |
PS | |
16 | |
PolySorp | |
60 | |
Néant | |
F16 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.