Learn More
Euro Protection™ Gants de protection accrue
Click to view available options
Taille : 11
Description
- Hydrofuge
- Flexible
- Dextérité accrue
- Excellente préhension
- Convient à une utilisation peu intensive dans des environnements froids et humides, à la manipulation de pièces abrasives et d’objets glissants, à l’assemblage et aux travaux mécaniques
- Maille transparente à base de nylon
- Revêtement en PVC-HPT
- Doublure en coton éponge
- Poignet élastique
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN388:20033232EN511:2006020EN420EN388:2016in process) |
Description | Nylon-based seamless knit glove |
Coating Material | PVC-HPT |
Couleur | Gray |
Matériau | Nylon |
Dimensions | 11 |
À utiliser avec (application) | Light duty in cold and moist environments, handling of abrasive parts and slippery objects, assembly and mechanical work |
Matériau de revêtement | Terry cotton |
Quantité | 10/Pk |