Learn More
Aqualytic™ ENCEINTE THERMOSTATéE +2/+40°C 135L
Marque:  Aqualytic™ 438200
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 48.75000kg
Code produit. 15287918
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Enceinte Thermostatée
• Plage de température de 2°C à 40°C, réglable par pas de 0,1°C
• Basse consommation électrique
• Écran LED lumineux
• Prises de courant à l’intérieur de l’incubateur