Learn More
Fluorure d’indium(III), anhydre, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11389247
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7783-52-0
MFCD00016149
indium fluoride, indium trifluoride, indium 3+ trifluoride, acmc-1bcyn, indium 3+ ion trifluoride, fluoride, fluoride, in, fluoride
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7783-52-0
MFCD00016149
indium fluoride, indium trifluoride, indium 3+ trifluoride, acmc-1bcyn, indium 3+ ion trifluoride, fluoride, fluoride, in, fluoride
Indium(III) fluoride is employed in the synthesis of non-oxide glasses. It promotes chemoselective addition of TMSCN to aldehydes forming the respective cyanohydrins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition >1200°C
Nom chimique ou matériau Indium(III) fluoride
Point de fusion ∼1170°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 2 g
Merck Index 14,4959
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water (0;04g/100mL); Freely soluble in dilute acids
Poids de la formule 171.82
Pourcentage de pureté 96%
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 4.39 g/mL