Learn More
Sulfate d’indium(III) hydraté, Puratronic™, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048505
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
13464-82-9
In2O12S3
517.80
MFCD00011059
XGCKLPDYTQRDTR-UHFFFAOYSA-H
indium sulfate, indisulfat, indium sulphate, indium iii sulfate, diindium tris sulphate, indium trisulfate, diindium trisulfate, indium sequisulfate, sulfuric acid, indium salt, indisulfat german
26044
indium(3+) ; trisulfate
[In+3].[In+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
13464-82-9
In2O12S3
517.80
MFCD00011059
XGCKLPDYTQRDTR-UHFFFAOYSA-H
indium sulfate, indisulfat, indium sulphate, indium iii sulfate, diindium tris sulphate, indium trisulfate, diindium trisulfate, indium sequisulfate, sulfuric acid, indium salt, indisulfat german
26044
indium(3+) ; trisulfate
[In+3].[In+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Indium(III) sulfate is used Chemical synthesis, hardening agent in gold electroplating baths. It is also used to prepare other indium containing substances such as copper indium selenide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Indium(III) sulfate hydrate
Point de fusion 250°C (decomposition)
Forme physique Grumeau / poudre
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol. Insoluble in basic salts.
Poids de la formule 517.83 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic™