Learn More
Molecular Probes™ Indo-1, AM, cell permeant - Special Packaging
Indo-1, AM, perméant aux cellules - Emballage spécial
Marque: Molecular Probes™ I1223
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
Ce perméant aux cellules indo-1, AM est un indicateur UV léger, excitable, ratiométrique de Ca2+2+. Le maximum d’émission d’indo-1 passe d’environ 475 nm dans un milieu sans Ca2+ à environ 400 nm lorsque le colorant est saturé de Ca2+. Cette forme d’ester AM du colorant est disponible en format 1 mg (I-1203) et en solution de 1 mM (I-1226). Le colorant est également disponible sous forme de sels de pentapotassium (F-1202) imperméant aux cellules.Spécification
Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Viabilité cellulaire, prolifération et imagerie cellulaire, Cytométrie en flux | |
Indo-1 AM | |
Pleine | |
Température ambiante |
Fluorescent | |
Microscope à fluorescence, Microphotomètre, Cytomètre en flux | |
Fluorescent à base de colorants | |
20 x 50 μg |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.