Learn More
Indole, plus de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10041240
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Flacon en verre
120-72-9
MFCD00005607
SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
indole, indol, 2,3-benzopyrrole, 1-benzazole, ketole, 1-azaindene, benzopyrrole, 2,3-benzopyrole, caswell no. 498b, indol german
798
CHEBI:16881
1H-indole
C1=CC=C2C(=C1)C=CN2
120-72-9
MFCD00005607
SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
indole, indol, 2,3-benzopyrrole, 1-benzazole, ketole, 1-azaindene, benzopyrrole, 2,3-benzopyrole, caswell no. 498b, indol german
798
CHEBI:16881
1H-indole
C1=CC=C2C(=C1)C=CN2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Indole
Note relative au nom 98+%
Point de fusion 51°C to 53°C
Couleur Rose à blanc
Densité 1.2200g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Bouteille en verre
Formule moléculaire C8H7N
Quantité 500 g
Beilstein 20, 304
Merck Index 15, 5003
Poids moléculaire (g/mol) 117.151
Poids de la formule 117.15
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Forme physique Poudre cristalline