Learn More
Buerkle™ Panier industriel
Seau industriel pour le transport, la décantation et le mélange. Vidage en toute sécurité avec bec verseur large. Poignée en métal.
16.25€ - 34.85€
Spécification
Graduations | 1 000 ml |
---|---|
Matériau | PEBDL |
Autoclavable | Non |
Couleur | Blanc |
À utiliser avec (équipement) | Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires |
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10526550
|
Buerkle™
2308-0900 |
16.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11395970
|
Buerkle™
2308-1200 |
LLPE ; blanc ; capacité : 12 L ; Hauteur : 280 mm ; Diamètre : 300 mm ; |
24.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11375670
|
Buerkle™
2308-1700 |
34.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
ulliLLDPE, blanc/liliAvec échelle de litre, graduation 1000 ml/liliAvec bec verseur/li/ulSpécification
1 000 ml | |
Non | |
Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires | |
Non |
PEBDL | |
Blanc | |
Métal | |
1 de chaque |