Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes de pH InLab™ Surface
Une électrode de pH dotée d’une membrane plastique plate et robuste pour la mesure d’échantillons avec des surfaces planes.
Marque: METTLER TOLEDO™ 30249570
466.16 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
- Les électrodes Intelligent Sensor Management (ISM) capturent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté.
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
- Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage de 303 échantillons maximum.
Applications à la une
- Plaques de gélose
- Échantillons à taille de goutte
- Papier
- Peau
- Cuir
- Matières solides en suspension
- Textiles et impressions
Accessoires & entretien
- Jonction à anneau en céramique
- Membrane en polysulfone
- KCI 3M rechargeable (51350072) : Maintenir la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
- Stocker dans une solution de stockage 3M KCI (51350072) ou InLab (30111142)
- Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
Recommended Storage
InLab storage solution
Spécification
Multibroche | |
Tige en verre | |
Électrode combinée ; Sonde de température intégrée ; Technologie ISM (Intelligent Sensor Management) | |
Multibroche vers BNC/RCA (30281896) | |
Verre LoT | |
solution de stockage InLab | |
120 mm |
céramique | |
1 à 11 | |
Mesure d’échantillons solides ou semi-solides | |
3mol/L de KCl | |
InLab™ Surface Pro-ISM | |
0°C à 50°C | |
12 mm |