Learn More
New Brunswick Scientific™ Agitateur plein air de paillasse Innova™ 2350
Utilisez ces agitateurs à plateforme avec des plateformes, pinces et tubes à essai interchangeables. Les agitateurs plein air de paillasse New Brunswick Scientific™ Innova™ 2350 conviennent parfaitement à l’agitation sur paillasse dans des conditions ambiantes, dans un incubateur ou dans une pièce chaude ou froide.
Marque:  New Brunswick Scientific™ M1191-0012
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : Poids : 52.00000kg
Code produit. 11389834
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Le dispositif d’entraînement contrebalancé à triple excentration est logé dans un boîtier en fonte et assure un fonctionnement sans vibration et sans souci pendant plusieurs années
  • Son fonctionnement silencieux contribue au confort de votre environnement de travail
  • Les vitesses d’agitation entre 25 et 500 tr/min (±1 tr/min) offrent une grande polyvalence pour la mise en culture d’une large gamme de types de cellules.
  • Vitesse contrôlée et affichée par incréments de 1 tr/min
  • Comprend des alarmes sonores et visuelles, un minuteur (0 à 99,9 h) au fonctionnement continu ou avec arrêt automatique à la fin de l’étude
  • Les composants électroniques et mécaniques intégrés empêchent tout dommage interne causé par des déversements accidentels
  • La plateforme d’accessoires polyvalente 46 × 46 cm (18 × 18 po) (vendue séparément) peut accueillir 2 flacons Erlenmeyer de 6 litres
  • Profil bas : grâce à une hauteur inférieure à 6 po (15 cm), vous pouvez utiliser plusieurs agitateurs dans un incubateur ou dans une chambre environnementale
Spécification
Spécification
2,5 cm
25 à 500 tr/min
8 flacons Erlenmeyer de 6 L
91 cm
Agitateur plein air de paillasse Innova 2350
±1 tr/min
220/230 V, 50/60 Hz
61 x 91,4 x 16,3 cm
61 cm
8