missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Kit de marquage des anticorps avec nanoparticules en or InnovaGOLD, 40 nm, dia. ext. 20

High efficiency antibody binding for maximum sensitivity

Marque:  Novus Biologicals™ 2200-100

Code nomenclature Nacres: NA.41

Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 13511180

  • 1535.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 26-04-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Alert:

For Research Use Only


Description

Description

  • Uniform Shape
  • Low co-efficient of variation in terms of size
  • High efficiency antibody binding for maximum sensitivity
  • Available at high concentrations to simplify assay development
Spécification

Spécification

Store at 4°C. Do not freeze.
100 mL
40nm Colloidal Gold Nanoparticles 20 OD
Antibody Labeling Kit
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions