Learn More
Sampling Systems™ Inserts à utiliser avec le Multi Thief
Permet de modifier rapidement et facilement le volume de l’échantillon en changeant les cellules d’échantillon amovibles. L’insert à utiliser avec le Multi Thief Sampling Systems™ est idéal pour prélever plusieurs échantillons en vrac à partir de poudres et de granulés à écoulement libre.
Marque:  Sampling Systems™ 1290W-10
Informations supplémentaires : Poids : 0.31680kg
Code produit. 15869241
  • 207.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-06-2024
Description
  • en acier inoxydable 316
  • Volumes d’échantillons variables
  • Gamme de longueurs d’échantillonneur
  • Convient aux poudres et granulés à écoulement libre
  • Échantillonneur de poudre multi-niveaux avec volumes d’échantillons variables
Spécification
Spécification
Inserts pour échantillonneur
Acier inoxydable (316)
10 mL