Learn More
Sampling Systems™ Inserts à utiliser avec le Multi Thief
Permet de modifier rapidement et facilement le volume de l’échantillon en changeant les cellules d’échantillon amovibles. L’insert à utiliser avec le Multi Thief Sampling Systems™ est idéal pour prélever plusieurs échantillons en vrac à partir de poudres et de granulés à écoulement libre.
207.00€ - 257.00€
Spécification
Type de produit | Inserts pour échantillonneur |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (316) |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15859241
|
Sampling Systems™
1290W-05 |
5 mL |
207.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15869241
|
Sampling Systems™
1290W-10 |
10 mL |
207.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15879241
|
Sampling Systems™
1290W-25 |
25 ml |
207.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15889241
|
Sampling Systems™
1290W-50 |
50 ml |
207.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15899241
|
Sampling Systems™
1290W-60 |
60 mL |
257.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- en acier inoxydable 316
- Volumes d’échantillons variables
- Gamme de longueurs d’échantillonneur
- Convient aux poudres et granulés à écoulement libre
- Échantillonneur de poudre multi-niveaux avec volumes d’échantillons variables
Spécification
Inserts pour échantillonneur | |
Acier inoxydable (316) |