Learn More
Abeba™ Insoles 3569
ESD dissipative and antistatic insole is flat, smooth and antistatic.
Marque:  Abeba™ 3569/44
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.14000kg
Code produit. 15660228
  • 14.00€ / 1 paire
Expédition estimée
22-07-2019
Ajouter au panier
Description
Description
  • Microfiber
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Antistatic
  • Flat, smooth
  • Footbed Reflexor
Spécification
Spécification
Microfiber
44
3569
Vidéos