Learn More
Abeba™ Semelles intérieures 3570
Les boutons de massage stimulent la circulation. Propriétés antistatiques et décharge électrostatique.
Marque: Abeba™ 3570/40
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.14000kg
Description
- Microfibre
- Anthracite
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Antistatiques
- Stimulation de la circulation par boutons de massage, semelle orthopédique confortable
- Semelle à massage actif Reflexor
Spécification
Anthracite | |
Microfibre | |
40 | |
3570 |