Learn More
Abeba™ Semelles intérieures 3575
Les semelles intérieures antistatiques sont dotées de propriétés antibactériennes et antifongiques grâce au charbon actif.
Marque:  Abeba™ 3575/46
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Code produit. 15670298
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Textile respirant
  • Bleu
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Antistatiques
  • Absorption de pression aréale, climatisation, confort
  • Bienfaits pour les articulations, la musculature, les ligaments et la colonne vertébrale
Spécification
Spécification
Bleu
Textile
46
3575