Learn More
Abeba™ Semelles intérieures 3575
Les semelles intérieures antistatiques sont dotées de propriétés antibactériennes et antifongiques grâce au charbon actif.
Marque: Abeba™ 3575/37
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
- Textile respirant
- Bleu
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Antistatiques
- Absorption de pression aréale, climatisation, confort
- Bienfaits pour les articulations, la musculature, les ligaments et la colonne vertébrale
Spécification
Bleu | |
Textile | |
37 | |
3575 |