Learn More
Julabo™ Isolation pour bains
22.30€ - 28.65€
Spécification
Type Isolation
Format 1 m
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Diamètre (métrique) Capacité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) Capacité Prix Quantité et disponibilité  
10254011
Afficher les documents Détails de la promotion
Julabo™
8930410
14mm Tubulure CR 8 à 10 mm de diamètre interne
22.30€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10068401
Afficher les documents Détails de la promotion
Julabo™
8930412
12mm Tubulure CR 12 mm de diamètre interne et tubulure renforcée de 8 mm de diamètre interne
28.65€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11980318
Afficher les documents Détails de la promotion
Julabo™
8930413
23mm Tubulure renforcée de 12 mm ou 1/2 po de dia. int.
25.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-05-2024
Spécification
Isolation
1 m