missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mixte d’étalons internes pour ICP/MS, SPEX CertiPrep™

Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable

Marque:  SPEX Certiprep CL-ISM1-100

Code nomenclature Nacres: NA.24

Informations supplémentaires : Poids : 0.12500kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15688255

  • 202.66€ / 125mL

Date d’expédition estimée: 16-07-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Includes: Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité

Description

Description

Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques

AnalyteConcentration
Bi10μg/ml
Ge10μg/ml
In10μg/ml
Li 610μg/ml
Sc10μg/ml
Tb10μg/ml
Y10 μg/ml

Certifications

Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001

Compliance

Certifié conforme à GHS/OSHA

Spécification

Spécification

Alternate Internal Standard 1
Each component at 10μg/mL in 5–10% HNO3:BiGeInLi6ScTbY
Claritas PPT™
5% HNO3
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Flacon en PEBD lixivié trois fois
125mL
Vidéos
FDS
Documents

Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire