Learn More
BRAND™ Micropipettes jetables BLAUBRAND™ IntraEND™
Composé de verre jetable sans marquage circulaire. Les micropipettes jetables BRAND™ Blaubrand™ IntraEND™ sont conformes aux normes DIN ISO 7550 avec marquage CE conformément à la directive IVD 98/79. Le volume est défini par remplissage de bout en bout. Les volumes supérieurs à 5 μl incluent le marquage DE-M.
Marque:  BRAND™ 709122
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg
Code produit. 10008680
  • 75.20€ / 1000 pièces
Expédition estimée
30-07-2020
Ajouter au panier
Description
Description
ulliComposé de verre jetable sans marquage circulaire./liliConforme aux normes DIN ISO 7550./liliMarquage CE conformément à la directive IVD 98/79/liliÉtalonné pour son volume contenu (TC, In.)/liliLe volume est défini par remplissage de bout en bout/liliLes volumes supérieurs à 5 mu;l incluent le marquage DE-M./li/ul
Spécification
Spécification
le;plusmn;0.5 %
DIN ISO 7550, directive IVD 98/79 CE
250/Box
verre
Pour contenir
Oui
32 mm
25 mu;l