Learn More
Invitrogen™ Échelle d’ADN de 100 bp
Convient pour le dimensionnement de l’ADN double brin de 100 à 1 500 bp
133.00€ - 574.00€
Spécification
Concentration 0,5 μg/μl
Type de gel Agarose
Type de produit Échelle d’ADN
Prêt à charger Non
Volume de chargement des échantillons 1 ml
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11538766
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
15628019
Échelle d’ADN de 100 μl, tampons de chargement des échantillons de 10X 1 ml, 100 applications
133.00€
50µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11580916
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
15628050
Échelle d’ADN de 500 μl, tampon de chargement 10X de 1 ml
574.00€
250µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
  • Préparé à partir d’un plasmide contenant des répétitions d’un fragment d’ADN 100 bp
  • L’échelle est constituée de 15 fragments à extrémités franches dont la longueur varie de 100 à 1 500 bp, par incréments de 100 bp, et d’un fragment supplémentaire de 2 072 bp.
  • Peut être visualisée sur des gels d’agarose de 1 % à 2 % après coloration au bromure d’éthidium
  • Bande 600 bp deux à trois fois plus brillante que les autres bandes dans l’échelle
  • Peut être colorée au bromure d’éthidium ou radiomarquée avec un polynucléotide kinase T4 ou de l’ADN polymérase T4
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel d’acides nucléiques et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
0,5 μg/μl
Échelle d’ADN
1 ml
Gel d’agarose
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur neige carbonique
Agarose
Non
100 bp à 2 000 bp
Emballage durable
Fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie