Learn More
Invitrogen™ AccuPrime™ SuperMix II
Conçu pour l’amplification de modèles d’ADN génomique 200 bp-4 kb
536.00€ - 1932.00€
Spécification
Compatibilité du gel | Compatibilité du gel : Faible |
---|---|
Fidélité (par rapport à Taq) | Fidélité (par rapport à Taq) : 2X |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10554233
|
Invitrogen™
12341012 |
200 Reactions |
536.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10708604
|
Invitrogen™
12341020 |
1000 Reactions |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Accuprime ADN polymérase• Pour éviter le mispriming
• Accuprime
• Accuprime SuperMix II
• Composition:, , 40mm Tris-HCl (pH 8,4), , 100mm KCl, , 3mm MgCl2, , 400 μM dNTPs, , protéine Accuprime, , , , stabilisants
• Optimisé pour l'ADN génomiques entre 200 bp et 4 kb.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Compatibilité du gel : Faible | |
Fidélité (par rapport à Taq) : 2X |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.