Learn More
Invitrogen™ 5-(3-Aminoallyl)-dUTP (50 mM)
Lorsqu’il est intégré à l’ADN, le 5-(3-aminoallyl)-dUTP fournit un groupe réactif pour l’ajout d’autres groupes chimiques
Marque: Invitrogen™ AM8439
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.10500kg
Description
Le dUTP modifié est facilement incorporé par transcriptase inverse. La modification de l’aminoallyl permet une réaction en aval avec des composés réactifs à l’amine tels que les esters N-hydroxysuccinimide (NHS) ; ainsi l’ADNc modifié par aminoallyl peut être marqué avec n’importe quelle fraction de groupe réactive à l’amine.
- Utilisation de ce nucléotide modifié : Utilisez le 5-(3-aminoallyl)-dUTP comme recommandé dans votre protocole pour la transcription inverse
- La substitution de 30 à 80 % du dTTP par du 5-(3-aminoallyl)-dUTP peut être utile, mais la proportion exacte dépendra des objectifs expérimentaux
Analyse de l’expression génétique et génotypage, transcription in vitro
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
À conserver à ou en dessous de -70°C. Éviter les cycles de congélation-décongélation répétés. Les aliquotes du produit peuvent être conservés à court terme à -20°C. Ne pas conserver dans un congélateur sans givre. | |
Aminoallyl | |
Nucléotides | |
50 μL | |
Nucleic Acid Labeling |
Liquid | |
Ambion™ | |
HPLC | |
Glace carbonique | |
50 mM |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.