Learn More
Invitrogen™ siPORT™ Amine Transfection Agent with manual
Agent de transfection à base de polyamine, sans origine animale, à utiliser dans les cellules transfectantes pendant le repiquage : économise le temps, sans augmenter la toxicité.
Marque: Invitrogen™ AM4502M
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.10500kg
Includes: Fourni dans un tube contenant 0,4 ml.
Description
- Les expériences réussies avec de l’ARNsi nécessitent un agent de transfection adapté à vos cellules, et optimisé pour la livraison de l’ARNsi
- L’efficacité de la livraison d’acides nucléiques des différents réactifs de transfection peut varier considérablement en fonction du type d’acide nucléique transfecté (ARN ou ADN, premier brin ou double brin) et des cellules utilisées
Produits accessoires :
- Agent de transfection siPORT™ NeoFX™ (n° cat. AM4511 et AM4510), un mélange cationique et lipidique neutre est également disponible
- Pour tester l’agent de transfection le mieux adapté à votre système, le kit Silencer™ ARNsi Transfection II (n° cat. AM1631) est recommandé, car il contient deux agents de transfection et des contrôles d’optimisation de la transfection
Culture cellulaire, transfection de l’ARNi, transfection de l’ARNsi synthétique, transfection
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Conserver à 4°C. | |
Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons | |
Transfection basée sur les lipides | |
Non compatible avec le haut débit (manuel) | |
Réactif de transfection | |
Oui |
Cellules primaires | |
ARNsi synthétique | |
Transfection | |
Ambion™, siPORT™ | |
400 μl |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.