Learn More
Invitrogen™ siPORT™ Amine Transfection Agent with manual
Agent de transfection à base de polyamine, sans origine animale, à utiliser dans les cellules transfectantes pendant le repiquage : économise le temps, sans augmenter la toxicité.
880.00€ - 1518.00€
Spécification
Contenu et stockage Conserver à 4°C.
Type de cellule Cellules primaires
Format Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons
Type d’échantillon ARNsi synthétique
Transfection Technique Transfection basée sur les lipides
Consulter d'autres spécifications
Includes: Supplied in one tube containing 0.4mL.
Produits 4
Code produit Marque Type de produit Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de produit Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10601196
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
AM4502
Réactif de transfection 400 μl
910.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
10005024
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
AM4503M
Agent de transfection 1 mL
1506.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
10470345
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
AM4503
Réactif de transfection 1 mL
1518.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
10208944
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
AM4502M
Réactif de transfection 400 μl
880.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
Description
  • Les expériences réussies avec de l’ARNsi nécessitent un agent de transfection adapté à vos cellules, et optimisé pour la livraison de l’ARNsi
  • L’efficacité de la livraison d’acides nucléiques des différents réactifs de transfection peut varier considérablement en fonction du type d’acide nucléique transfecté (ARN ou ADN, premier brin ou double brin) et des cellules utilisées
Produits accessoires :
  • Agent de transfection siPORT™ NeoFX™ (n° cat. AM4511 et AM4510), un mélange cationique et lipidique neutre est également disponible
  • Pour tester l’agent de transfection le mieux adapté à votre système, le kit Silencer™ ARNsi Transfection II (n° cat. AM1631) est recommandé, car il contient deux agents de transfection et des contrôles d’optimisation de la transfection
Culture cellulaire, transfection de l’ARNi, transfection de l’ARNsi synthétique, transfection
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
Conserver à 4°C.
Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons
Transfection basée sur les lipides
Non compatible avec le haut débit (manuel)
Oui
Cellules primaires
ARNsi synthétique
Transfection
Ambion™, siPORT™