Learn More
Invitrogen™ BioPrime™ Total Genomic Labeling Module
Prend en charge un système de marquage d’ADN génomique complet pour une utilisation dans des applications d’hybridation génomique comparative basées sur des matrices (aCGH) qui permettent de meilleurs taux de classification avec des échantillons précieux
Marque: Invitrogen™ 18097012
Code nomenclature Nacres: NA.31
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Description
Le module d'étiquetage génomique total BioPrime fait partie du système qui offre aux utilisateurs les avantages suivants :
- Signal au bruit plus élevé avec les colorants Alexa Fluor™ 3 et 5
- Moins de biais de canal grâce à une nouvelle formulation de réaction
- Plus large gamme de matériaux d’entrée (50 ng - 3 μg)
- Flux de travail simplifié avec formulation de mélange maître
Contenu et stockage :
™ le module d'étiquetage génomique total BIOPRIME contient le mélange de réaction Alexa Fluor 3 et Alexa Fluor 5 2x, le fragment Exo-Klenow (40 U/μL), l'EDTA 5 mM, le tampon TE et l'ADN de contrôle (sperme de saumon). Disponible en format d'étiquetage direct.
Matrice CGH, ChIP-on-Chip, biologie de chromatine, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, étiquetage de l’ADN, analyse d’expression génétique et génotypage, génotypage et profilage génomique, étiquetage d’acide nucléique et oligosynthèse, ARNI, épigénétique et recherche sur l’ARN non-codant
Spécification
Fluorescent | |
Sondes (ADN marqué) | |
Oui | |
BioPrime™ | |
30 réactions |
Alexa Fluor™ 3, Alexa Fluor™ 5 | |
ADN génomique | |
Marquage direct | |
Module de marquage génomique total |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic. Le module d’étiquetage génomique total BioPrime™ ne comprend pas les colonnes de purification d’ADN génomique Purelink™ et les tampons de purification.