Learn More
Invitrogen™ Daughter E-Base™ device
Spécialement conçu pour l’utilisation des gels E-Gel™ 48, E-Gel 96, E-PAGE™ 48 et E-PAGE 96
Marque: Invitrogen™ EBD03
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.27100kg
Includes: Un périphérique fille E-Base™
Description
Chaque périphérique a un faible encombrement, pour gagner de la place, et possède une alimentation intégrée
- Le périphérique fille E-Base ne se raccorde pas avec un cordon d’alimentation et ne peut pas être utilisé sans l’appareil mère E-Base.
- Chaque appareil E-Base possède un bouton d’alimentation / de programmation et un bouton de minuterie sur le côté inférieur droit, pour commander le cycle d’électrophorèse.
- Sur le côté inférieur gauche de chaque appareil se trouvent une LED allumée et un écran numérique de minuteur (00-99), lequel indique où en est votre gel dans le processus de traitement.
- Deux programmes sont préréglés dans les périphériques E-Base, un pour chaque E-Gel et les gels E-PAGE
- Le gel E-PAGE 96 n’est pas compatible avec les anciens modèles de périphériques (bases E-Gel 96 mères et filles).
- Les anciens modèles ne peuvent pas être utilisés en association avec les périphériques E-Base mères et filles
- Système d’électrophorèse d’ADN à débit moyen E-Gel 48 Les gels E-Gel 48 sont des gels d’agarose précoulés prêts à l’emploi, conçus pour l’analyse à débit moyen des produits de PCR et des fragments d’ADN.
- Tous les gels E-Gel comprennent une matrice de gel et des électrodes placées dans une cassette jetable transparente aux UV
- Les gels E-Gel 48 sont incorporés au bromure d’éthidium et contiennent 2 rangées de puits, avec 24 puits d’échantillons et 2 puits de marqueurs par rangée
- Les échantillons ont une distance de migration de 3,2 cm. Les gels E-Gel 48 peuvent être chargés à l’aide de pipeteurs multicanaux ou des systèmes automatisés de manipulation des liquides
- Les bandes d’ADN se résolvent clairement en à peine 20 minutes ou moins
- Pour un suivi précis et sans effort des gels, chaque cassette est étiquetée individuellement avec un code-barres EAN39
Deux types de bases sont proposés :
- 1. Le périphérique mère E-Base™ est fourni avec un cordon d’alimentation qui peut être branché directement sur une prise électrique et qui est utilisé pour l’électrophorèse d’un gel
- 2. Le périphérique fille E-Base se connecte au périphérique mère E-Base et à d’autres périphériques fille E-Base pour permettre l’électrophorèse simultanée de deux gels ou plus
- Les gels E-Gel 96 précoulés et prêts à l’emploi sont conçus pour une électrophorèse de l’ADN rapide et à haut débit
- Comme tous les gels E-Gel, les gels E-Gel 96 comprennent une matrice à gel et des électrodes placées dans une cassette jetable transparente aux UV
- Chaque gel contient 96 puits d’échantillons et 8 puits de marqueurs disposés selon un agencement échelonné breveté qui fournit des échantillons d’une distance de migration de 1,6 cm.
- Les gels sont compatibles avec les robots de chargement automatisés à 8, 12 et 96 pointes pour offrir des performances et une résolution optimales
- Avec des temps de cycle de 12 minutes seulement, jusqu’à 20 000 échantillons peuvent être traités en une seule journée, ce qui permet de gagner des semaines de sélection.
- Comme avec les gels E-Gel 48, chaque cassette est étiquetée individuellement avec un code-barres EAN39 reconnu par la plupart des lecteurs de codes-barres robotisés disponibles dans le commerce.
- Les gels E-Gel 96 sont proposés avec du bromure d’éthidium ou un gel de coloration d’ADN SYBR™ Safe intégré
- Le système d’électrophorèse protéique à haut débit (HTP) E-PAGE est le seul système disponible pour l’analyse rapide, sans tampon et à haut débit des protéines
- Il comprend des gels E-PAGE 96, des périphériques intégrés E-Base™, la plateforme E-Holder™ et le logiciel gratuit E-Editor™ 2.0
- Les gels E-PAGE 96 sont des gels complets et précoulés qui comprennent une matrice de gel et des électrodes contenues dans une cassette jetable transparente aux UV
- Chaque gel E-PAGE 96 contient 96 voies à échantillons et 8 voies à marqueurs disposés selon un agencement de puits en quinconce breveté, ayant une longueur de migration de 1,6 cm
- Les ouvertures de puits de la cassette E-PAGE 96 sont compatibles avec le format de plaque standard à 96 puits et peuvent être chargées facilement avec un pipeteur multicanaux ou des dispositifs robotiques à manipulation de liquides à 8, 12 ou 96 pointes
- Les cassettes E-PAGE 96 sont faciles à ouvrir avec un ouvre-boîte papillon pour retirer le gel pour coloration ou transfert. De plus, chaque cassette E-PAGE 96 est étiquetée avec un code-barres individuel
- Le logiciel E-Editor 2.0 est conçu pour une analyse rapide et pratique des résultats des gels et transferts E-Gel 96 et E-PAGE 96. À l’aide de l’image numérique du gel, le logiciel reconfigure les voies en quinconce en une image regroupée et alignée pour faciliter la comparaison, la documentation et la référence avec les coordonnées de la plaque d’origine, ce qui permet l’identification rapide des résultats importants
- La plateforme E-Holder est compatible en taille avec les systèmes automatisés standard pour faciliter le chargement des échantillons dans un environnement de robot mains libres lorsque l’utilisation des périphériques E-Base n’est pas pratique, ou en cas de file d’attente
Électrophorèse sur gel d’agarose 1D, électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse d’ADN et d’ARN, électrophorèse et transfert sur gel d’acide nucléique, électrophorèse de protéines sur gel, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
Un périphérique fille E-Base™ | |
Novex™ | |
Température ambiante |
E-Base™ | |
Dispositif E-Base fille |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.