Learn More
Invitrogen™ Gels d’agarose à double peigne E-Gel™, 2 %
Traitez 16 échantillons en 15 minutes
Marque: Invitrogen™ G601802
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 1.02000kg
Includes: Chaque boîte standard de gels à double peigne E-Gel contient 18 gels et un manuel.
Description
- Fournis dans un format de mini-gel à deux rangées
- Chaque rangée contient 8 puits d'échantillons et 1 puits pour un marqueur
- L’espacement entre les puits est compatible avec les pipeteurs à huit canaux, pour un chargement facile et à haut débit
- Gels d’agarose autonomes et prémoulés conçus pour fournir une électrophorèse rapide, pratique et facile
- Chaque E-Gel™ est prêt à être utilisé avec de l’agarose, des électrodes et des colorants ADN et est conditionné dans une cassette sèche, jetable et transparente aux UV
- Pour l’analyse des produits de PCR, les digestions par des enzymes de restriction et les préparations plasmidiques
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Chaque boîte standard de gels à double peigne E-Gel™ contient 18 gels et un manuel. Stocker à température ambiante. | |
E-Gel | |
2 x 8 puits | |
E-Gel™ | |
Double peigne |
2% | |
Gel d’agarose | |
Bromure d’éthidium | |
Température ambiante |