Learn More
Invitrogen™ Lipofectin™ Transfection Reagent
Code produit. 10685773
Click to view available options
Quantité:
1 mL
4 mL
Conditionnement:
1mL
Code produit. 10685773
Marque: Invitrogen™ 18292011
Includes
Contient un flacon (1 ml) de réactif de transfection de Lipofectine.
Réactif idéal pour la transfection des cellules endothéliales
  • Pour transfecter l’ADN, l’ARN et les oligonucléotides dans des cellules mammifères, et l’ADN dans les protoplastes végétaux
  • Il a également été démontré que le réactif Lipofectin convient parfaitement à la transfection de cellules HeLa, en association avec le réactif PLUS™
  • Le réactif de transfection Lipofectin est fait avec une formule liposomale 1 : 1 (w / w) de lipides cationiques N-[1-(2,3-dioleyloxy)propyl]-n,n,n-chlorure de triméthylammoniac (DOTMA) et de dioleoylphosphatidyléthanolamine (DOPE) dans des eaux filtrées par membrane
  • Origine non-animale
Découverte et développements de médicaments, analyse et génotypage de l’expression génique, PCR et PCR en temps réel, dosages de découverte de médicaments par PCR, PCR en temps réel (qPCR), profilage d’expression génétique par PCR en temps réel, identification et validation de la cible et des dérivations
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient un flacon (1 ml) de réactif de transfection de Lipofectin™. Stocker à 4°C. Ne pas congeler.
Type de cellule Lignées cellulaires établies, cellules primaires, cellules difficiles à transfecter
Format Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons
Type d’échantillon ADN plasmide
Transfection Technique Transfection basée sur les lipides
À utiliser avec (application) Transfection
Comprend Un flacon (1 ml) de réactif de transfection Lipofectin
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Gamme de produits Lipofectin™
Type de produit Réactif de transfection
Quantité 1 mL
Compatible avec le sérum Non
Conditions d’expédition Glace