Learn More
Invitrogen™ Rack de séparation magnétique MagnaRack™
Peut contenir jusqu’à 24 tubes de microcentrifugation
Marque:  Invitrogen™ CS15000
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.00454kg
Code produit. 10625463
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Le MagnaRack se compose d’une station de base magnétique et d’un portoir pour tubes à essai amovible
  • Le portoir pour tubes à essai s’installe dans la station de base magnétique dans deux positions différentes associant la rangée de 12 aimants au néodyme à une rangée simple de 12 tubes pour un traitement des échantillons simple “avec aimant” et “sans aimant”
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction d’ADN, purification génomique de l’ADN, ADNg à partir de tissus et cellules animaux, ADNg à partir du sang (échelle moyenne, 100 μl à 1 ml)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
Conserver à température ambiante
Température ambiante
1 de chaque
Séparateur magnétique MagnaRack™
MagnaRack™
Rack de séparation magnétique