Learn More
Invitrogen™ One Shot™ MAX Efficiency™ DH10B T1 Phage-Resistant Cells
Idéal pour générer de l’ADNc ou des bibliothèques génomiques grâce à une grande efficacité de transformation
Marque:  Invitrogen™ 12331013
232.01 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Code produit. 10153852
  • 348.00€ / 1 pièce
En stock
Description
E. coli résistant au phage DH10B T1 L présente tous les avantages du génotype DH10B, avec l'ajout du génotype tonA qui confère une résistance à l'infection phagique T1 et T5. L’inclusion de tonA génotype protège vos échantillons et minimise le risque de contamination phagique et donc les temps d’indisponibilité du laboratoire.
  • Le génotype ton A confère une résistance aux phages T1 et T5
  • Élimination des systèmes de restriction mcrA, mcrBC, mrr et hsdRMS pour permettre la construction de plus de bibliothèques génomiques représentatives
  • Augmentation du rendement et de la quantité plasmidiques grâce à la mutation du gène endA1
  • ZΔM15 pour le screening de couleur bleu / blanc des clones recombinants
  • Les E. coli DH10B-T1R sont disponibles dans deux formats : électrocompétent et chimiquement compétent.
  • La transformation haute efficacité se voit avec les plasmides de 150 kb de dimension.
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Clonage, transformation
Spécification
Spécification
Cellule compétente
Oui
Haute efficacité (> 10^9 cfu⁄µg)
Yes (Streptomycin)
Oui
High Copy Plasmid
Oui
Oui
One Shot
21 x 50 μL
Absence d’épisome F’
Oui
Conserver dans un congélateur ultra-froid (-68 à -85°C).
Ne convient pas au clonage d’ADN instable
Non compatible avec le haut débit (manuel)
Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Dry Ice
E. coli
One Shot™