Learn More
Invitrogen™ MultiShot™ TOP10 Chemically Competent E. coli
Permet une transformation rapide dans un format pratique de 96 puits.
Marque: Invitrogen™ C40005
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Includes: Bactérie E. coli chimio-compétente MultiShot TOP10 : Cinq plaques de 96 puits, 15 μl par puits, ADN pUC19 (10 pg/μl) : 1 flacon, 50 μL, milieu S.O.C. : 5 flacons, 15 ml chacun
Description
L’efficacité de transformation des bactéries E. coli chimio-compétentes MultiShot TOP10 est de > 1 x 108 cfu/μg d’ADN plasmidique de contrôle. Ces bactéries conviennent aux transformations à haut débit. Les cellules chimio-compétentes MultiShot TOP10 sont emballées dans cinq plaques de microtitration à 96 puits (15 μl d’aliquotes) pour simplifier la transformation bactérienne à moyen et haut débit.
- Conçu pour les applications à haut débit—format de plaque de microtitration conçu pour le clonage automatisé à haut débit
- Compatible avec l’ADN génomique : la mutation mcrA permet une transfection efficace de l’ADN méthylé.
- Permet une sélection rapide : l’allèle LacZΔM15 permet des sélections rapides bleues / blanches des transfectants sur des plaques contenant du X-Gal ou du Bluo-Gal
- Efficace : la mutation d’endA1 permet de réduire l’activité endonucléase, améliorant ainsi les rendements de l’ADN plasmide
- Fiable : la mutation de recA1 permet de réduire les recombinaisons indésirables
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Cellule compétente | |
Oui | |
Efficacité moyenne (10^8-10^9 cfu⁄µg) | |
Yes (Streptomycin) | |
Oui | |
High Copy Plasmid | |
Oui | |
Non | |
MultiShot | |
5 plaques |
Absence d’épisome F’ | |
Oui | |
Contenu : • Bactérie E. coli chimio-compétente MultiShot™ TOP10 : Cinq plaques de 96 puits, 15 µl par puits • ADN pUC19 (10 pg/µl) : 1 flacon, 50 µl • Milieu S.O.C. : 5 flacons, 15 ml chacun Stockage des cellules compétentes à -80°C. Conserver l’ADN pUC19 à -20°C. Conserver le milieu S.O.C à 4°C ou à température ambiante. |
|
Ne convient pas au clonage d’ADN instable | |
Compatible avec le haut débit | |
Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé | |
Dry Ice | |
E. coli | |
MultiShot™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.